missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ WAY 181187 oxalate

Beskrivning
WAY 181187 oxalate is a high affinity and selective 5-HT6 agonist (Ki = 2.2 nM). Displays 60-fold selectivity over other 5-HT and monoamine receptors. Increases firing rate of 5-HT neurons. Modifies sleep and wakefulness profiles following direct injections into the dorsal raphe nucleus, in vivo. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(6-Chloroimidazo[2,1-b]thiazol-5-yl)sulfonyl]-1H-indole-3-ethanamine oxalate |
| CAS | 1883548-85-3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | 5-HT6 Receptor Agonists |
| Molekylformel | C15H13ClN4O2S2.C2H2O4 |
| Formel vikt | 470.91 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?