Läs mer
WAY-200070, MedChemExpress
Produktkod. 16456037
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16456037 5 mg
16442716 25 mg
16433318 10 mg
16424566 100 mg
16409856 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16456037 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101271
MedChemExpress WAY-200070 is a selective estrogen receptor β (ERRβ) agonist with an IC50 of 2.3 nM.
WAY-200070 is a selective estrogen receptor β (ERRβ) agonist with an IC50 of 2.3 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material WAY-200070
CAS 440122-66-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H8BrNO3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (101.27 mM)
LEDER OC1=CC(Br)=C(OC(C2=CC=C(O)C=C2)=N3)C3=C1
Molekylvikt (g/mol) 306.11
Formel vikt 306.11
Procent renhet 99.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation