Läs mer
WAY-204688, MedChemExpress
Produktkod. 16471819
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16471819 1 mg
1 options
Produktkod. 16471819 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19498
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress WAY-204688 is an estrogen receptor (ER-α) selective, orally active inhibitor of NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 122 ± 30 nM for NF-κB-luciferase (NF-κB-luc) in HAECT-1 cells.
WAY-204688 is an estrogen receptor (ER-α) selective, orally active inhibitor of NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 122 ± 30 nM for NF-κB-luciferase (NF-κB-luc) in HAECT-1 cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material WAY-204688
CAS 796854-35-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H31F3N2O2
Kvantitet 1 mg
Synonym SIM-688
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (179.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C([C@H](C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)[C@@](C)(C#N)C(N4CCC(C5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5)CC4)=O)C=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 556.62
Formel vikt 556.62
Procent renhet 96.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation