Läs mer
Tocris Bioscience™ WAY 208466 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18074452
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18074452 10 mg
1 options
Produktkod. 18074452 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3904/10
Selective 5-HT6 agonist
High affinity, selective 5-HT6 agonist (EC50 = 7.3 nM at the human 5-HT6 receptor). Elevates cortical GABA levels in vivo in rat frontal cortex. Exhibits antidepressant and anxiolytic-like effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material WAY 208466 dihydrochloride
CAS 1207064-61-6
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C17H20Cl2FN3O2S
Formel vikt 420.33
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 420.324