Läs mer
Tocris Bioscience™ WAY 252623
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18737346
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18737346 10 mg
18717436 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18737346 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5951/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Potent LXR agonist
WAY 252623 is a potent LXR agonist (IC50 values are 24 and 179 nM for LXRβ and LXRα, respectively). Reduces total serum cholesterol and LDL cholesterol, and inhibits lesion growth in models of atherosclerosis. Increases ABCA1 and ABCG1 mRNA levels in rat peripheral blood cells. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)-7-(trifluoromethyl)-2H-indazole
CAS 875787-07-8
Kvantitet 10 mg
Mål LXR-like Receptor Agonists
Molekylformel C21H12ClF5N2
Formel vikt 422.78
Renhet >98%