missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ WAY 267464 dihydrochloride

Beskrivning
Potent, selective non-peptide oxytocin receptor (OTR) agonist (Ki = 58.4 nM at human OTR). Exhibits anxiolytic-like effects. May have therapeutic potential for the treatment of psychosis and schizophrenia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WAY 267464 dihydrochloride |
| CAS | 1432043-31-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C32H37Cl2N7O4 |
| Formel vikt | 654.59 |
| Renhet | >97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 654.593 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?