Beskrivning
Waymouth's Medium är ett kemiskt definierat medium utvecklat av Charity Waymouth och ursprungligen formulerat för studier av näring, metabolism och tillväxt av mus Stam L-sublines, NCTC klon 929 (L929-celler) i en serumfri miljö. Gibco™ Waymouth's Medium används också för odling av hela organ och ett brett spektrum av celltyper, såsom karcinomcellinjer.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den märkta avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
Dual-Site cGMP Manufacturing
Gibco™ Waymouth's Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Waymouths Medium-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11220-035). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Waymouth's Medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Vissa celltyper kan kräva tillskott med Fetal Bovine Serum (FBS). Waymouth's Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,24 g/L) och kräver därför en 5-10% CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den märkta avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
Dual-Site cGMP Manufacturing
Gibco™ Waymouth's Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Waymouths Medium-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11220-035). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Waymouth's Medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Vissa celltyper kan kräva tillskott med Fetal Bovine Serum (FBS). Waymouth's Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,24 g/L) och kräver därför en 5-10% CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Waymouths medium |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| Regulatorisk status | Användning av in-vitrodiagnostik |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | Waymouth's Medium, 500mL, flytande form, med L-glutamin, fenolröd, 12 månaders hållbarhet, 2 till 8 °C lagringsförhållanden, används för cellodling av däggdjur |