Läs mer
Novus Biologicals™ WBSCR16 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18447238 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. 18447238
Brand: Novus Biologicals™ H00081554T02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology
Mål WBSCR16
Synonym DKFZp434D0421, MGC189739, MGC44931, RCC1-like G exchanging factor-like protein, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 16 protein, Williams-Beuren syndrome chromosome region 16
Gensymbol RCC1L