Läs mer
Novus Biologicals™ WBSCR16 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | WBSCR16 |
| Synonym | DKFZp434D0421, MGC189739, MGC44931, RCC1-like G exchanging factor-like protein, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 16 protein, Williams-Beuren syndrome chromosome region 16 |
| Gensymbol | RCC1L |