Läs mer
Cole-Parmer™ WBU-200-serien vätskekalibreringsbad
Produktkod. 12091642
Kapacitet (metrisk):
5 l
7 l
12 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12091642
Brand: Cole-Parmer™ 1610504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt och exakt WBU-200-serien vätskekalibreringsbad för extern cirkulation eller temperaturkalibrering.
  • Helt isolerade bad ger utmärkt värmebevarande.
  • Temperaturstabilitet av± 0,005 °C beroende på val av styrenhet.
  • Dessa kompakta kalibreringsbad erbjuder utmärkt stabilitet över hela temperaturområdet.
  • Använd dessa bad för extern cirkulation för att upprätthålla temperaturen på proverna i viskometer, fotometrar, refraktometrar, fermentorer och andra reaktionskärl.
  • Alla modeller erbjuder hög pumpprestanda och exceptionell termisk stabilitet från -35 C °till 250 °C.
  • Lägg till en flödeskylare till systemet för att uppnå temperaturer ner till -35 °C.
  • Vattenbaden är helisolerade på alla sidor och bas och är försedda med en kylslinga för anslutning till kallvattenförsörjning för användning vid temperaturer runt omgivningstemperaturen.
  • En nedsänkningscirkulator krävs för att vätskekalibreringsbaden ska fungera— Cole-Parmer IC-300-serien eller andra kompatibla cirkulationspumpar separat.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 7 l
Temperaturområde -35 °C till +250 °C
Typ Vätskekalibreringsbad
Inkluderar Täck, lock och bryggplatta
Modell FBCAL07D
Temperaturstabilitet ±0,005 °C
Mått (L x B x H) 351 x 260 x 233 mm
Längd (engelska) 13,8 tum
Längd (metrisk) 351 mm
Bredd (engelska) 10,2 tum
Bredd (metrisk) 260 mm
Höjd (engelska) 9,2 tum.
Höjd (metrisk) 233 mm
Fraktvikt (metrisk) 6 kg