Läs mer
Cole-Parmer™ WBU-200-serien vätskekalibreringsbad
Kapacitet (metrisk):
5 L
7 L
12 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Helt isolerade bad ger utmärkt värmebevarande.
- Temperaturstabilitet av± 0,005 °C beroende på val av styrenhet.
- Dessa kompakta kalibreringsbad erbjuder utmärkt stabilitet över hela temperaturområdet.
- Använd dessa bad för extern cirkulation för att upprätthålla temperaturen på proverna i viskometer, fotometrar, refraktometrar, fermentorer och andra reaktionskärl.
- Alla modeller erbjuder hög pumpprestanda och exceptionell termisk stabilitet från -35 C °till 250 °C.
- Lägg till en flödeskylare till systemet för att uppnå temperaturer ner till -35 °C.
- Vattenbaden är helisolerade på alla sidor och bas och är försedda med en kylslinga för anslutning till kallvattenförsörjning för användning vid temperaturer runt omgivningstemperaturen.
- En nedsänkningscirkulator krävs för att vätskekalibreringsbaden ska fungera— Cole-Parmer IC-300-serien eller andra kompatibla cirkulationspumpar separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Temperaturområde | -35 °C till +250 °C |
| Typ | Vätskekalibreringsbad |
| Inkluderar | Täck, lock och bryggplatta |
| Modell | FBCAL05D |
| Temperaturstabilitet | ±0,005 °C |
| Mått (L x B x H) | 351 x 260 x 183 mm |
| Längd (engelska) | 13,8 tum |
| Längd (metrisk) | 351 mm |
| Visa mer |