Läs mer
WDR5-0103, MedChemExpress
Beskrivning
WDR5-0103 is a potent and selective WD repeat-containing protein 5 (WDR5) antagonist with Kd of 450 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WDR5-0103 |
| CAS | 890190-22-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H25N3O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | WD-Repeat Protein 5-0103 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (130.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OC)C1=CC=C(N2CCN(C)CC2)C(NC(C3=CC=CC(OC)=C3)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.44 |
| Visa mer |