Läs mer
Invitrogen™ WDR73 Polyclonal Antibody
Produktkod. 17100884 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
17100884 100 μL
1 options
Produktkod. 17100884 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5113019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4950.00 SEK
    4207.50 SEK / 100µL
    Save 742.50 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
WDR73 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen WDR73
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.14 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen WDR73
Genaccessionsnr. Q6P4I2
Gene Alias FLJ00296 protein; GAMOS; HSPC264; WD repeat domain 73; WD repeat-containing protein 73; WDR73
Gensymboler WDR73
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Human WD repeat-containing protein 73 protein (163-366AA).
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84942
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG