Läs mer
Brady™ Bär Labrockar skylt utan text
Produktkod. 11764974 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Laminerad polyester
Diameter (metrisk):
200 mm
Produktkod. Material Diameter (metrisk)
11764974 Laminerad polyester 200 mm
1 options
Produktkod. 11764974 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 806873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.95 SEK
    43.11 SEK / Paket med 1
    Save 7.84 SEK
    15% Av
I lager
Säkerhetsskylt för att indikera obligatorisk åtgärd.
  • Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
Specifikationer
Alternativt artikelnummer PIC 2209-DIA 200-B7541 FF
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Typ av lim Permanent akryl
Diameter (metrisk) 200 mm
Form Rund
Färg Vitt på blått