Läs mer
Tocris Bioscience™ WEB 2086
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18772644
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18772644 1 mg
18782784 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18772644 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2339/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 SEK
    1857.45 SEK / 1mg
    Save 107.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Potent PAF receptor antagonist
Potent, selective platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist (Ki = 16.3 nM). Displays anti-inflammatory, antiangiogenic and anticancer activity. Inhibits growth and proliferation of MCF-7 breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105219-56-5
Molekylformel C22H22ClN5O2S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material WEB 2086
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 455.96
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 455.961