Läs mer
Thermo Scientific™ Webseal 384-Well Plate
Product Code. 17483193 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Färg:
Klart
Product Code. 17483193
Brand: Thermo Scientific™ 60180P109B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
384-Well Plate med fyrkantig v-formad bas.
  • 384-brunnar
  • Polypropen
  • Square V Base
  • Streckkodad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lock Utan lock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produktlinje Webseal
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Kjol stil Full
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 145μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Konisk botten (V-brunn)