Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-kvadratbrunnars mikroplattor med förskuren tätningsmatta
Produktkod. 15102779
Change view
Antal per förpackning:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
15102779 1 Varje
1 options
Produktkod. 15102779 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180K108
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med praktiska 96-brunnars plattsatser förpackade med förmonterade glas- eller PTFE-flaskor.
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med tätningsmattor. Kompatibel med alla 96-brunnars konfigurerade autosamplers, de färdiga att använda kiten består av ett omfattande urval av 96-brunnars mikroplattor, förinsatta glas- eller PTFE-flaskor och silikon/PTFE-förseglingsmattor.
  • Behändiga brunnplattsatser inkluderar förinsatta glas- eller PTFE-flaskor och 96-positions tätningsmattor; vissa inkluderar skärverktyg
  • Mats tätar prover för förvaring
  • Plattorna är insatta i glas för större tröghet jämfört med rena PP-plattor
  • Unikt skärverktyg tillåter borttagning av enskilda prover med förseglingen på plats, vilket eliminerar korskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96 fyrkantig brunnsplatta med tätningsmatta - förskuren
Array 8 x 12
Förpackning 1 Pk.
Produktlinje Webseal
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Silikon, PTFE, Glas
Antal Wells 96
Total volym (metrisk) Tja 1000μ L
Well Shape Fyrkantig
Antal per förpackning 1
Profil Förträngd
Kvantitet 1/Pk.
Höjd (metrisk) 45 mm
Ytterdiameter (metrisk) 7.6 mm