Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med individuella förslutningar
Total volym (metrisk) Tja:
200μ L
400μ L
1000 μl
1200μ L
Lock:
PE-plugg Septa
Silikon/PTFE, 45° Septa
Silikon/PTFE, förslits 45° Septa
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Spara tid och minimera risken för kontaminering av flaskan före användning med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med individuella förslutningar. Kompatibel med alla 96-brunnars konfigurerade autosamplers, de färdiga att använda kiten består av ett omfattande urval av 96-brunnars mikroplattor och glasflaskor med förmonterade lock och septa.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Silikon/PTFE, förslits 45° Septa |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | Individuellt inslagna |
| Produktlinje | Webseal |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Kit med insatta glasplattor med individuella förslutningar |
| Material | Silikon, PTFE, Glas |
| Volym (metrisk) Tja | 100μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |