Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med individuella förslutningar
Produktkod. 15132799
Change view
Total volym (metrisk) Tja:
200μ L
400μ L
1000 μl
1200μ L
Lock:
PE-pluggsepta
Silikon/PTFE, 45° Septa
Silikon/PTFE, förslits 45° Septa
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total volym (metrisk) Tja Lock Förpackningsstorlek
15132799 1200μ L Silikon/PTFE, förslits 45° Septa Varje
15102799 200μ L Silikon/PTFE, förslits 45° Septa Varje
15112799 400μ L Silikon/PTFE, förslits 45° Septa Varje
15122799 1200μ L Silikon/PTFE, 45° Septa Varje
15142799 1000 μl PE-pluggsepta Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15132799 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180K203
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Lägg i varukorgen
Spara tid och minimera risken för kontaminering av injektionsflaskor före användning med 96-brunnars plattsatser förpackade med injektionsflaskor förseglade med individuella förslutningar.
Spara tid och minimera risken för kontaminering av flaskan före användning med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med individuella förslutningar. Kompatibel med alla 96-brunnars konfigurerade autosamplers, de färdiga att använda kiten består av ett omfattande urval av 96-brunnars mikroplattor och glasflaskor med förmonterade lock och septa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Silikon/PTFE, förslits 45° Septa
Array 8 x 12
Förpackning 1 Pk.
Produktlinje Webseal
Färg Klart
Produkttyp Kit med insatta glasplattor med individuella förslutningar
Material Silikon, PTFE, Glas
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1000μ l
Total volym (metrisk) Tja 1200μ L
Well Shape Rund
Inkluderar Flaska: 60180-V110; Lock: 60180-C100
Antal per förpackning 1
Profil Rund
Kvantitet 1/Pk.
Well Design Square Well
Höjd (metrisk) 45.9 mm
Ytterdiameter (metrisk) 7.6 mm