Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor, 8 mm diameter, fyrkantig, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. 17453193
Change view
Förslits:
Ja
Nej
Material:
EVA
Silikon
Antal per förpackning:
5 Mats
50 Mats
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslits Material Antal per förpackning unitSize
17453193 Nej EVA 5 Mats -
17463193 Nej EVA 50 Mats -
15182739 Nej Silikon 5 Mats Paket med 5
15806261 Nej Silikon 50 Mats Paket med 50
15172739 Ja Silikon 5 Mats Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 17453193 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 60180M177
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Add to basket
Add to basket
Använda SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor, 8 mm diameter, fyrkantig, prestandanivå 1 för daglig kromatografianalys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 1 WebSeal™ 8 mm diameter fyrkantiga 96-brunnars plattförseglingsmattor är designade för daglig kromatografianalys.
De ger ett prisvärt val för användning med de flesta HPLC/UHPLC-instrumenttyper och är idealiska för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel.
Dessa tätningsmattor med 96 brunnar är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004-standarderna.
Prestandanivå 1 Mats– för vardagsanalys
  • Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • GC testad
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för biofarmaceutiska tillämpningar
  • Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
  • Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
  • Eliminera korskontaminering av prover
  • Motstå kärnning och rivning
  • Överlägsen återförslutningsförmåga efter flera injektioner
  • WebSeal mattor är tillverkade av EVA (Etylen-vinylacetat) eller ren silikon med eller utan PTFE-beläggning
  • Silikonmattor är torrvärmeautoklaverbara med utmärkt kemisk kompatibilitet och tål låga temperaturer ner till -80 °C
Minska risken för felinjektion– För att täta dina tallrikar korrekt ’är det viktigt att använda rätt matta
  • Silikonmattor– Att använda en silikonmatta med rätt profil minskar prov- och lösningsmedelsavdunstning under dina arbetsflöden, ger bättre konsistens och är idealisk för långtidsförvaring.
  • Förslitsade mattor– Förslitsade mattor är effektiva för att minska felinjektioner och kan användas igen för bekräftande körningar på samma plattor utan förlust av lösningsmedel. Deras slitsar tillåter användning av pipettspetsar såväl som flerkanalspipetter.
  • Självhäftande tätningar– Självhäftande tätningar är effektiva som engångsförsegling, men kan inte användas för upprepade körningar. Undantaget är vår trelagers återförslutningstejp utan lim vid hålrummet.
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal mattor är dimensionskontrollerade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1-produkter är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2-produkter är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-produkter är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade labb som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Klart
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Alkoholresistent
Material EVA
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
Antal per förpackning 5 Mats
Plugg diameter 8 mm
Kvantitet 5 Mats
För användning med (applikation) HPLC, UHPLC, GC
Förslits Nej
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 1
Lim Hold (Håll)
Genomstickningsbar Ja
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +65 °C
Well Shape Fyrkantig
Plattkompatibilitet WebSeal 96-brunnars fyrkantig brunnsplatta