Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars runda brunnsplatta tätningsmattor, 7 mm diameter, kupolformad bas
Produktkod. 15112749
Change view
Förslits:
Ja
Nej
Antal Wells:
96
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslits Antal Wells unitSize
15112749 Nej 96 Paket med 5
15142749 Ja 96 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15112749 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180M108
Eliminera korskontaminering och få en inert och säker försegling av dina tallrikar, varje gång. Matmaterial motstår kärnborttagning och rivning, samtidigt som de erbjuder överlägsen återförslutningsbarhet.
Eliminera korskontaminering av prover med Thermo Scientific™ WebSeal™ Mattor för en inert, säker tätning av dina tallrikar, varje gång. Finns i EVA (etylen-vinylacetat) eller ren silikon, med eller utan PTFE-beläggning, dessa mattor motstår kärnbildning och rivning och ger överlägsen återförslutningsbarhet efter flera injektioner.
Utmärkt kemisk och termisk kompatibilitet
  • Lösningsmedelsresistent med utmärkt kemisk kompatibilitet
  • Silikonmattor är autoklaverbara i torr värme och tål låga temperaturer till -80 °C
Automationsfärdig
  • Footprint gör att plattorna kan staplas säkert utan störningar av robotarm
  • Tillgänglig förslits för bättre håltagning och minskad vakuumbildning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Inget motstånd
Beskrivning Kupolformad bas
Material Silikon, PTFE
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
Antal per förpackning 5 Mats
Plugg diameter 7 mm
Förslits Nej
Produkttyp Brunnsplatta Tätningsmatta
Produktlinje Webseal
Temperaturområde (metriskt) -80 °C
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.