Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ Tätningstejper
Produktkod. 15162719
Change view
Material:
Aluminium, silikon
PES, silikon
PET, silikon
Polyeten, silikon
Polyolefin, Gummi
Färg:
Klart
Silver
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Färg Förpackningsstorlek
15162719 PET, silikon Klart Paket med 100
15122719 Polyeten, silikon Klart Paket med 100
15132719 PES, silikon Klart Paket med 100
15142719 Aluminium, silikon Silver Paket med 100
15152719 Polyolefin, Gummi Klart Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15162719 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180M146
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Försegla alla mikroplattformat effektivt med Thermo Scientific™ WebSeal™ Tätningstejper.
Försegla alla mikroplattformat effektivt med Thermo Scientific™ WebSeal™ Tätningstejper. Tillgängliga i ett urval av tunna, lätta material och lim för att möta behoven för alla applikationer eller analyser, minimerar de avdunstning och skyddar prover från kontaminering och spill.
Enkel, konsekvent tätning
  • Tryckkänsligt lim är inte klibbigt att röra vid, men bildar en stark bindning till plattan vid applicering av tryck
  • Tejper förseglas på plattan med en praktisk, handhållen applikator (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning Tätningstejp med 3 lager utan lim vid hålrumsområdet
Material PET, silikon
Antal per förpackning 100
Produkttyp Icke-steril tätningstejp
Produktlinje Webseal
Lim Tryckkänslig
Plattkompatibilitet Alla mikroplattor
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.