Läs mer
Microspec™ Kilformad spridare
Produktkod. 17855788
Change view
Kvantitet:
250
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17855788 250 -
17885588 500 Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17855788 Leverantör Microspec™ Leverantörsnummer D7G
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila EtO kilformade inokuleringsspridare
  • Kilformade spridare
  • 37 mm x 180 mm,
  • Steril EtO
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Förpackning Individuellt inslagen i Microseal påsen
Kvantitet 250
Storlek (engelska) 1,46 x 7 tum.
Storlek (metrisk) 37 x 180 mm
Material Plast
Produkttyp Inokuleringsspridare
Sterilitet Sterila