Läs mer
Microspec™ Kilformad spridare
Kvantitet:
250
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Kilformade spridare
- 37 mm x 180 mm,
- Steril EtO
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Förpackning | Individuellt insvept Microseal Påsar |
| Kvantitet | 250 |
| Storlek (engelska) | 1,46 x 7 tum. |
| Storlek (metrisk) | 37 x 180 mm |
| Material | Plast |
| Produkttyp | Inokuleringsspridare |
| Sterilitet | Sterila |