Läs mer
Microspec™ Kilformade spridare
Beskrivning
- High Impact polystyren konstruktion
- Full längd för att undvika kontaminering
- Disponibel
- Steril, aseptiskt tillverkad
- Minskar tendensen att vända
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Färg | Blått |
| Längd (engelska) | 7,1 tum |
| Längd (metrisk) | 180 mm |
| Förpackning | Microseal Påse, Ecopack |
| Kvantitet | 7500 |
| Storlek (metrisk) | 37 x 180 mm |
| Material | Högpåverkande polystyren |
| Produkttyp | Spridare |
| Sterilitet | Aseptiskt tillverkad |