Läs mer
Microspec™ Kilformade spridare
Produktkod. p-7112470
Kvantitet:
25 påsar à 20 st
7500
Individual Pack
Förpackning:
Microseal Påse
Microseal Påse, Ecopack
Microseal Pouch
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 7500
Produktkod. 15672767
Brand: Microspec™ D7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kilformad för att minska tendensen att vända
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Reduces tendency to flip
Specifikationer
Disponibel Single-use
Färg Blue
Längd (engelska) 7.1 in.
Längd (metrisk) 180 mm
Förpackning Microseal Pouch
Kvantitet Individual Pack
Storlek (metrisk) 37 x 180 mm
Material High-impact Polystyrene
Produkttyp Spreader
Sterilitet Aseptically Manufactured