Läs mer
Sartorius™ Wedge för Windows
Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
Sartorius Enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Designad för att fånga data från Sartorius enheter till Windows-applikationer, specifikt Microsoft Excel . Sartorius™ Wedge för Windows ansluter till de flesta seriella eller USB enheter och TCPWedge ansluter till de flesta nätverksanslutna enheter.
- Eliminera manuella datainmatningsfel
- Logga data från flera enheter samtidigt
- Fånga realtidsdata till valfri Windows-applikation
- Analysera och filtrera data för att matcha dina krav
- 100 % exakt, pålitlig och kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | WinWedge och TCPWedge-fångstprogram |
| För användning med (applikation) | Windows-applikationer, Microsoft Excel |
| För användning med (utrustning) | Sartorius Enheter |