Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel Kits, 4 –stycken 20%, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Produktkod. 15466694
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Kvantitet:
10 geler (1 låda)
10 gels (1 låda)
2 geler (1 låda)
30 gels (3 lådor)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Kvantitet Förpackningsstorlek
15466694 15-brunn 10 gels (1 låda) Paket med 10
15456814 10-brunn 10 geler (1 låda) Paket med 10
31781146 10-brunn 30 gels (3 lådor) -
15492485 10-brunn 2 geler (1 låda) Paket med 2
15466814 12-brunn 10 geler (1 låda) Paket med 10
31781118 12-brunn 30 gels (3 lådor) -
31781177 15-brunn 30 gels (3 lådor) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15466694 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer XP04205BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1204.00 SEK
    1035.65 SEK / Paket med 10
    Save 168.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, är polyakrylamidgeler som ger reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner i välupplösta band med dubbelt så hög laddningskapacitet.
Invitrogen Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, är polyakrylamidgeler som ger reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band med två gånger så stor belastningskapacitet. Novex Tris-Glycine Mini Gels är baserade på traditionell Laemmli proteinelektrofores som tillåter användning av Laemmli prov och löpande buffertar.
Egenskaper hos Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, inkluderar:
  • Förbättrade hållbarhetsgeler—från butiken i upp till 7 månader vid 4 °C
  • Användning av mångfald—för inhemska och denaturerande proteinanalyser
  • Kilformade brunnar laddar—enkelt upp till dubbelt så stor provvolym
  • Snabba körningsförhållanden—separerar snabbt dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60 minuter
Välj rätt gelformat för dina experiment
Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, finns i olika fasta koncentrationer från 6 % till 18 %, samt i gradienter med intervall på 4 –12 %, 4 –20 %, 8 –16 % och 10 –20 %. Du kan välja mellan våra många brunnsformat, inklusive 10-, 12- och 15-brunnar, samt olika paketstorlekar.
Kör dina proteiner i naturlig eller denaturerad form
Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, innehåller inte SDS och kan användas för att köra dina proteiner i naturlig eller denaturerad form. För denaturerade proteiner rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (LC2676) och Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26755). För naturliga proteiner rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine Native Sample Buffer (LC2673) och Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672).
Bekvämt att använda
Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastning än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provlastning enklare.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) vid traditionell våtöverföring med Invitrogen Mini Blot Module (B1000). Överföringar kan också utföras med snabb halvtorr överföring med Invitrogen Power Blotter eller snabb torr överföring med hjälp av iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 4 till 20 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycine Plus
Rekommenderade applikationer Denaturering, inhemsk
Provladdningsvolym Upp till 35 μl
Separationsintervall 20 till 200 kDa
Separationstyp Denaturering, inhemsk
Wells 15-brunn
För användning med (applikation) Denaturering, inhemsk
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 gels (1 låda)
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav Förvara vid 2°till 8°grader. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Produktlinje Novex, WedgeWell
För användning med (utrustning) Mini Gel-tank