Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel Kits, 4 –stycken 20%, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Beskrivning
Innehåller
A25977 Mini Gel Tank och 3 x XP04205BOX Gels
Invitrogen Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, är polyakrylamidgeler som ger reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band med två gånger så stor belastningskapacitet. Novex Tris-Glycine Mini Gels är baserade på traditionell Laemmli proteinelektrofores som tillåter användning av Laemmli prov och löpande buffertar.
Egenskaper hos Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, inkluderar:
- Förbättrade hållbarhetsgeler—från butiken i upp till 7 månader vid 4 °C
- Användning av mångfald—för inhemska och denaturerande proteinanalyser
- Kilformade brunnar laddar—enkelt upp till dubbelt så stor provvolym
- Snabba körningsförhållanden—separerar snabbt dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60 minuter
Välj rätt gelformat för dina experiment
Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, finns i olika fasta koncentrationer från 6 % till 18 %, samt i gradienter med intervall på 4 –12 %, 4 –20 %, 8 –16 % och 10 –20 %. Du kan välja mellan våra många brunnsformat, inklusive 10-, 12- och 15-brunnar, samt olika paketstorlekar.
Kör dina proteiner i naturlig eller denaturerad form
Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, innehåller inte SDS och kan användas för att köra dina proteiner i naturlig eller denaturerad form. För denaturerade proteiner rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (LC2676) och Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26755). För naturliga proteiner rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine Native Sample Buffer (LC2673) och Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672).
Bekvämt att använda
Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastning än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provlastning enklare.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) vid traditionell våtöverföring med Invitrogen Mini Blot Module (B1000). Överföringar kan också utföras med snabb halvtorr överföring med Invitrogen Power Blotter eller snabb torr överföring med hjälp av iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Gel Procent | 4 till 20 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Tris-Glycine Plus |
| Provladdningsvolym | Upp till 60 μl |
| Separering av | Protein |
| Separationsintervall | 20 till 200 kDa |
| Separationstyp | Denaturering |
| Wells | 15-brunn |
| Visa mer |