Läs mer
Wee1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5655.00 SEK
Specifikationer
Antigen Wee1
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Värd art Rabbit
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18200004
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-56925
100 μL
5655.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Wee1 Polyclonal specifically detects Wee1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
Wee1
Polyclonal
Rabbit
Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Stem Cell Markers
DKFZp686I18166, EC 2.7.10.2, FLJ16446, WEE1 homolog (S. pombe), wee1+ (S. pombe) homolog, WEE1+ homolog, WEE1A, Wee1A kinase, WEE1hu, wee1-like protein kinase
WEE1
IgG
Affinity Purified
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
7465
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LLKVMIHPDPERRPSAMALVKHSVLLSASRKSAEQLRIELNAEKFKNSLLQKELKKAQMAKAAAEERALFTDRMATRSTTQ
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only