Läs mer
WEE2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-17636-100UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18314536
  • 7005.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
WEE2 Polyclonal antibody specifically detects WEE2 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
WEE2
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, FLJ16107, WEE1 homolog 2 (S. pombe), WEE1B, Wee1B kinase, Wee1-like protein kinase 1B, wee1-like protein kinase 2
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: DIDKELRQKLNFSYCEETEIEGQKKVEESREASSQTPEKGEVQDSEAKGTPPWTPLSNVHELDTSSEKDKESPDQILRTPVSHPLKC
100 μg
Primary
Human
Purified
Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
494551
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt