Beskrivning
- HDPE-beläggning ger utmärkt skydd mot högkoncentrerade kemikalier samt biologiska risker
- Tätade och belagda värmetäta skarvar ger stänkskydd under tryck eller i aerosolform
- Elastisk åtdragning under knäet och vadstödsrem
- Stövelhöjd på 50 cm för att täcka upp till knäet och skydda de mest exponerade områdena
- Antistatiskt behandlat material underlättar avledning av elektrostatisk laddning
- Idealiskt skydd mot: petroleumprodukter, syror som salpetersyer eller svavel, fina pulver och avloppsvatten
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Material | Polyeten |
| Storlek | Universell |
| Vattentät | Ja |
| Produkttyp | Overboot |