Läs mer
Medicom WeePro Labo Overboots
Produktkod. 17849301 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Universell
Produktkod. Storlek
17849301 Universell
1 options
Produktkod. 17849301 Leverantör Medicom Leverantörsnummer WLCBEMS00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4494.30 SEK
    4072.14 SEK / Paket med 200
    Save 422.16 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Överstövlar steriliserade med gammastrålning och renrumskläder kompatibla med ISO klass 4.
  • Nytt material MICROMIUM™, lätt och mycket låg förorening
  • Renrumskläder kompatibla med ISO klass 4
  • Förseglad förpackning i par med ett Easy Tear-system
  • Overpack med 25 par
  • Kläder steriliserade med gammabestrålning
Specifikationer
Storlek Universell
Material Mikroporös väv
Latexfri Nej
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Elastisk topp med fotbojor
Sula Typ Halksäker
Produkttyp Kontrollerade miljöer Bootskydd