Läs mer
Medicom WeePro Labo Ärmar
Produktkod. 17829311 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 cm
Produktkod. Längd (metrisk)
17829311 50 cm
1 options
Produktkod. 17829311 Leverantör Medicom Leverantörsnummer WLMMS00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3935.00 SEK
    3797.29 SEK / Paket med 200
    Save 137.71 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Överstövlar steriliserade av gammastrålning och renrumskläder kompatibla från ISO klass 4.
  • Nytt material MICROMIUM™ , lätt och mycket låg förorening
  • Renrumskläder kompatibla från ISO klass 4
  • Förseglad förpackning parvis med ett Easy Tear-system
  • Overpack med 25 par
  • Kläder steriliserade med gammastrålning
Specifikationer
Storlek Universell
Material Mikroporöst tyg
Färg Vitt
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Elastiska ändar
Sömtyp Bunden
Latexfri Nej
Längd (engelska) 1.64 ft.
Längd (metrisk) 50 cm