Läs mer
WEHI-345 analog, MedChemExpress
Beskrivning
WEHI-345 analog is the analog of WEHI-345. WEHI-345 is a potent and selective RIPK2 kinase inhibitor with an IC50 of 0.13 μM, which delays RIPK2 ubiquitylation and NF-κB activation on oligomerization domain (NOD) stimulation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WEHI-345 analog |
| CAS | 1354825-62-9 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H25N7O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (72.20 mM) |
| LEDER | O=C(C1=NC=CC=C1C)NCC(C)(N2N=C(C3=CC=C(C)C=C3)C4=C(N)N=CN=C42)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.49 |
| Formel vikt | 415.49 |
| Visa mer |