Läs mer
WEHI-539 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
WEHI-539 hydrochloride is a selective inhibitor of Bcl-XL with an IC50 of 1.1 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WEHI-539 hydrochloride |
| CAS | 2070018-33-4 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H30ClN5O3S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (80.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | OC(C1=C(CCCOC2=CC=C(CN)C=C2)SC(C3=CC4=C(CCC/C4=N\NC5=NC(C=CC=C6)=C6S5)C=C3)=N1)=O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 620.18 |
| Formel vikt | 620.18 |
| Visa mer |