Läs mer
Macherey-Nagel™ Vägningsbåtar, MN 808
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
:
70 x 23 x 15 mm
Beskrivning
- Vägningsbåtar MN 808 är gjorda av ett speciellt, kvävefritt pergament
- Används för att väga trögflytande eller sirapsliknande ämnen
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Kvävefritt pergament |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Typ | Vägande båt |
| Mått (L x B) | 70 x 23 x 15 mm |