Läs mer
SI Analytics™ Vägningstratt
Produktkod. 10631024 Handla allt SI Analytics Produkter
Volym (metrisk):
3 mL
Produktkod. 10631024
Brand: SI Analytics™ 285221130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ Vägtratt är ett tillbehör för användning med TitroLine™ och Titronic™ modeller.
  • Glastratt
  • Rymmer upp till 3 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Vägningstratt
Material Glas
Volym (metrisk) 3 mL