Beskrivning
- Maximal temperatur: 1200 °C
- Uppvärmning från två sidor
- Keramiska värmeplattor med inbyggt värmeelement som är skyddat mot ångor och stänk och lätt att byta ut
- Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
- Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
- Valfri hissdörr med varm yta vänd bort från operatören
- Justerbart arbetsluftintag i dörren
- Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
- Solid state-reläer ger låg brusdrift
- Leveransen inkluderar bas, keramisk kolv med basplatta i ugnsfodret, precisionsvåg och mjukvarupaket
- 4 vågar tillgängliga för olika maxvikter och skalningsområden
- Processstyrning och dokumentation för temperatur- och förbränningsförluster via VCD mjukvarupaket för övervakning, dokumentation och styrning
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 9 L |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 240 x 230 x 170 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 455 x 415 x 980 mm |
| Vikt (metrisk) | 35 kg |