Läs mer
Nabertherm™ Vågsugn, 1200 LT-serien
Produktkod. 17368019 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Controllertyp:
B510
C550
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Controllertyp
17368019 C550
17358019 B510
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17368019 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer LW095H2ANO
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad speciellt för bestämning av förbränningsförluster i laboratoriet. Den medföljande programvaran registrerar både temperaturen och viktminskningen.
  • Maximal temperatur: 1200 °C
  • Uppvärmning från två sidor
  • Keramiska värmeplattor med inbyggt värmeelement som är skyddat mot ångor och stänk och lätt att byta ut
  • Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
  • Valfri hissdörr med varm yta vänd bort från operatören
  • Justerbart arbetsluftintag i dörren
  • Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
  • Solid state-reläer ger låg brusdrift
  • Leveransen inkluderar bas, keramisk kolv med basplatta i ugnsfodret, precisionsvåg och mjukvarupaket
  • 4 vågar tillgängliga för olika maxvikter och skalningsområden
  • Processstyrning och dokumentation för temperatur- och förbränningsförluster via VCD mjukvarupaket för övervakning, dokumentation och styrning
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
Specifikationer
Controllertyp C550
Kapacitet (metrisk) 9 L
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Mått (D x B x H) Inredning 240 x 230 x 170 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 455 x 415 x 980 mm
Vikt (metrisk) 35 kg