Beskrivning
- Paper sheets for general weighing applications
- Sheet dimensions: 100mm x 100mm
- Paper weight 45g/m²
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Sample support with analytical balances |
| Mått (L x B) | 100 x 100mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Paper |
| Kvantitet | 250/PK |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Produkttyp | Weighing Paper |
| Form | Square |