Läs mer
Vägpapper, betyg 908
Produktkod. 11788563 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
110 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Bredd (metrisk) unitSize
11788563 110 mm Paket med 250
1 options
Produktkod. 11788563
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Slät papper med satin utseende
  • Med satin utseende
  • Beständig mot våthållfasthet
Specifikationer
För användning med (applikation) Vägning av alla typer av ämnen såsom betmos, pulver och vätskor
Mått (L x B) 100 x 100mm
Längd (metrisk) 110 mm
Material papper
Bredd (metrisk) 110 mm
Produkttyp Vägningspapper