Läs mer
Fisherbrand™ Klass 908 vägningspapper
Produktkod. 11754576 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
150 x 150 mm (5,9 x 5,9 tum)
95 x 110 mm (3,7 x 4,3 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11754576 150 x 150 mm (5,9 x 5,9 tum) Paket med 250
11744576 95 x 110 mm (3,7 x 4,3 tum) Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11754576
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slät papper med satin utseende och motståndskraft mot våtstyrka.
  • Slät papper 45g/m 2
  • Med satin utseende, våtstyrkebeständighet
Specifikationer
För användning med (applikation) Vägning av alla typer av ämnen såsom betmos, pulver och vätskor
Mått (L x B) 150 x 150 mm (5,9 x 5,9 tum)
Längd (engelska) 5,9 tum
Längd (metrisk) 150 mm
Material papper
Bredd (engelska) 5,9 tum
Bredd (metrisk) 150 mm
Produkttyp Vägningspapper
Form Fyrkantig