Läs mer
Fisherbrand™ Klass 908 vägningspapper
Produktkod. p-8003198 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
150 x 150 mm (5,9 x 5,9 tum)
95 x 110 mm (3,7 x 4,3 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 11754576
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slät papper med satin utseende och motståndskraft mot våtstyrka.
  • Slät papper 45g/m 2
  • Med satin utseende, våtstyrkebeständighet
Specifikationer
För användning med (applikation) Vägning av alla typer av ämnen såsom betmos, pulver och vätskor
Mått (L x B) 150 x 150 mm (5,9 x 5,9 tum)
Längd (engelska) 5,9 tum
Längd (metrisk) 150 mm
Material papper
Bredd (engelska) 5,9 tum
Bredd (metrisk) 150 mm
Produkttyp Vägningspapper
Form Fyrkantig