Läs mer
Sampling Systems™ Vägning PharmaScoop™
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fristående skopa, idealisk för användning med vågar
- 316L rostfritt stål
- Rundade hörn för enkel rengöring
- Sprickfri konstruktion
- Satinfinish
- Robust handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Båt |
| Typ | Vägningsskopa |
| Längd (metrisk) | 320 mm |
| Bredd (metrisk) | 110 mm |