Läs mer
Sartorius™ Vägningstabeller
Produktkod. 11353284 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
750 x 900 x 750 mm
900 x 600 x 760 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11353284 750 x 900 x 750 mm Varje
10529341 900 x 600 x 760 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353284 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer YWT09
I lager
Förhindra skador på vikternas yta med dessa vägningsbord.
  • Hög densitet av bordets solida material ger utmärkt stöd för vågar för att möta de högsta viktkraven såsom de som föreskrivs för kalibrering av vikter med hjälp av masskomparatorer
  • Rekommenderas om städning av vägningsområdet är ett stort krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Trä med infälld gjutsten
Mått (L x B x H) 750 x 900 x 750 mm
Typ Vägningstabell