Läs mer
A&D Weighing Vägning Bordsskiva Breeze Break
Produktkod. 16610852
Change view
Vägning Bordsskiva Breeze Break; Storlek (D x B x H): 600 x 680 x 720 mm
Produktkod.
16610852 Vägning Bordsskiva Breeze Break; Storlek (D x B x H): 600 x 680 x 720 mm
1 options
Produktkod. 16610852 Leverantör A&D Weighing Leverantörsnummer AD1672A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34476.75 SEK
    32025.41 SEK / Paket med 1
    Save 2451.34 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Vägning Tabletop Breeze Break rekommenderas för vägning på mikronivå. Breeze Breeze är effektiva för att skydda din balans från störningar inklusive luftkonditionering, vilket orsakar stark luftcirkulation och minut upprepade temperaturfluktuationer runt den inställda temperaturen.
  • Skyddar en mycket känslig analytisk balans från vindar och små temperaturförändringar orsakade av luftkonditionering, människor som går förbi eller operatörerna själva
  • Består av antistatiska plastpaneler för att minimera effekten av statisk elektricitet på vågen
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mikroanalytiska balanser
Färg Genomskinlig
Material Aluminium, antistatisk vinylklorid
Bredd (engelska) 26,8 tum
Bredd (metrisk) 680 mm
Höjd (engelska) 28,3 tum
Höjd (metrisk) 720 mm
För användning med (applikation) Skyddar balansen från vindar.
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 10 kg
Typ Breeze Break för bordsskivor
Djup (engelska) 23,6 tum
Djup (metriskt) 600 mm