Läs mer
Brady™ Viktring
För användning med (utrustning):
63 cm kon
89 cm kon
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Viktringar är speciellt designade för att passa över BradyCone™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Viktring |
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Trafikkontroll |
| För användning med (utrustning) | 89 cm kon |
| Höjd (engelska) | 10 tum |
| Höjd (metrisk) | 254 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Bredd (engelska) | 10 tum |
| Bredd (metrisk) | 254 mm |