Läs mer
Brady™ Viktring
Produktkod. 11761935 Handla allt Brady Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
63 cm kon
89 cm kon
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11761935 63 cm kon Varje
11741935 89 cm kon Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11761935 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 077228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00 SEK
    766.72 SEK / Paket med 1
    Save 100.28 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Viktringar är speciellt designade för att passa över BradyCone™ .
  • Viktringar är speciellt designade för att passa över BradyCone™ .
Specifikationer
Produkttyp Viktring
Färg Svart
För användning med (applikation) Trafikkontroll
För användning med (utrustning) 63 cm kon
Höjd (engelska) 8 tum
Höjd (metrisk) 203.2 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 203.2 mm