Läs mer
Brady™ Viktring
Produktkod. p-8006782
För användning med (utrustning):
63 cm kon
89 cm kon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11761935
Brand: Brady™ 077228
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Viktringar är speciellt designade för att passa över BradyCone™ .
  • Viktringar är speciellt designade för att passa över BradyCone™ .
Specifikationer
Produkttyp Viktring
Färg Svart
För användning med (applikation) Trafikkontroll
För användning med (utrustning) 63 cm kon
Höjd (engelska) 8 tum
Höjd (metrisk) 203.2 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 203.2 mm